Learn More
Solution tampon pH 7,413, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Spécification
pH | 7.413 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | Phosphate Potassium, Dihydrogen/Phosphate di-Sodium Hydrogen |