Learn More
Solution tampon, pH 9,00, Reagecon™
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 9,00 est testée à 20 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque: Reagecon 1090
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00350kg
Description
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable NIST.La solution tampon Reagecon™, pH 9,00 est testée à 20°C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01.Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Conforme à la norme ISO 9001:2008
- Agréé ISO 17025
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Yes |
100°C | |
9.00 ±0.01 | |
1000 mL | |
Caractéristique | |
Fully miscible in water |
Sécurité et traitement
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 20°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt