Learn More
Solution tampon, SrCO3 pour AAS matrice HNO3 0,05 mg/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | SrCO3 |
Conditionnement | Flacon |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 0.05 mg/L |
Type | Solution tampon pour la spectroscopie d’absorption atomique |
Solvent or Matrix | Nitric Acid |
Quantité | 100 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, SrCO3 pour AAS matrice HNO3 0,05 mg/l, Fisher chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu