Learn More
Comprimés de tampon, pH 7 (phosphate), pour mesurer le pH, pour la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical™
Comprimés tampons, pH 7 (phosphate), pour la mesure du pH et la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical, blanc, emballage : Cuve en verre, quantité : 50 comprimés, numéro MDL : 81857, forme physique : Solide
Marque: Fisher Chemical B/4765/77
43.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7758-11-4 Poids : 0.05000kg
Description
Comprimés tampons, pH 7 (phosphate), pour la mesure du pH et la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical, blanc, emballage : Cuve en verre, quantité : 50 comprimés, numéro MDL : 81857, forme physique : Solide
Spécification
Blanc | |
Solide | |
Orthophosphate disodique heptahydraté, chlorure de sodium, phosphate dipotassium | |
Cuve en verre |
7 | |
50 Tablets | |
81857 | |
Soluble |