Learn More
Comprimés de tampon, pH 9,2 (borate), pour mesurer le pH, pour la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical™
Comprimés tampons, pH 9,2 (borate), pour la mesure du pH et la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical, blanc, emballage : Cuve en verre, quantité : 50 comprimés, numéro MDL : 81857, forme physique : Solide
Marque: Fisher Chemical B/4770/77
35.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : CAS : 7647-14-5 Poids : 0.05000kg
Description
Comprimés tampons, pH 9,2 (borate), pour la mesure du pH et la préparation d’un volume de 100 ml, Fisher Chemical, blanc, emballage : Cuve en verre, quantité : 50 comprimés, numéro MDL : 81857, forme physique : Solide
Spécification
Blanc | |
Solide | |
Borates, sels de sodium, anhydre, chlorure de sodium, tétra | |
Cuve en verre |
9.2 | |
50 Tablets | |
81857 | |
Soluble dans l’eau |
Sécurité et traitement
- Buffer tablets, pH 9.2 (borate)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous,Sodium chloride