Learn More
Abeba™ Chaussures 32430 habillées
Dissipation électrostatique et confort optimal. Fabrication en cuir lisse.
Marque: Abeba™ 32430/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.30000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec laçage
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibre | |
46 | |
Caoutchouc |
Noir | |
Cuir | |
Antidérapant | |
32430 |