missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Bustier 7488-Black
Click to view available options
Dimensions:
Taille moyenne/Grande taille
X-S/S
XL / 2XL
XXXL/XXXXL
Description
- Couleur : noir
- Matériau : 68 % dryarn, 28 % tencel, 4 % élasthanne, 200 g/m²
- Sous-vêtements sans couture, pas de coutures gênantes
- Régulation de la transpiration
- Mélange de fibres naturelles
- Zones fonctionnelles intégrées
- Confort maximal
- Norme OEKO-TEX™ 100
- Tailles : XS/S - 3XL/4XL
- Instructions : lavable à 30° C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Dimensions | XL / 2XL |
Couleur | Noir |
Épaisseur (métrique) | 200 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'