Learn More
BD Anti-CD123 humain de souris BV480
IL-3Rα est exprimé sur un sous-ensemble de cellules dendritiques du sang périphérique, de précurseurs myéloïdes, de basophiles, de mastocytes, de macrophages et de mégakaryocytes. L’anti-CD123 humains de souris BV480 BD Horizon™ est la chaîne de récepteurs α 70kDa IL-3 (IL-3Rα) associée à la sous-unité β 120-140 kDa (CD131 / chaîne commune β / βc) pour former le complexe fonctionnel du récepteur IL-3.
Marque:  BD 566182
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15874819
  • 320.34€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-03-2023
Description
  • Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
  • BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Spécification
Anticorps de souris anti-BV480 humain CD123
Cytométrie en flux
BV480
Conserver non dilué à 4°C
25 tests
Tests de CQ :Humaine
5 μl
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium