Learn More
BD BV480 pour anticorps de rat anti-CD44 de souris
Le CD44 est exprimé sur les cellules hématopoïétiques et non hématopoïétiques. Les isoformes anti-CD44 de souris de rat BD Horizon™ BV480 codées par des exons variables sont exprimées sur les cellules épithéliales, mais à des niveaux faibles sur la plupart des leucocytes. Les souris avec l’antigène Ly-24.1 allo-antigène (par exemple, BALB/c, CBA/J, DBA/1, DBA/2) possèdent des sous-ensembles importants de lymphocytes CD H44+ T.
Marque: BD 566116
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Avec un Ex Max de 436 nm et un Em Max de 478 nm, le BD Horizon™ BV480 peut être excité par un laser violet et détecté dans l’ensemble de filtres BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 a moins de débordement dans le détecteur BV605 et, en général, est plus lumineux que BV510
Spécification
Anticorps de rat anti-BV480 de souris CD44 | |
Cytométrie en flux | |
Tests de CQ :Souris | |
Conserver non dilué à 4°C |
0,1 mg | |
0,2 mg/ml | |
BV480 | |
Solution aqueuse tamponnée contenant du BSA et ≤ 0,09 % d’azoture de sodium |