Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
Marque: BICASA TN.1200.750.880.HPL
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Description
- Plan de travail série C-Frame
- Structure tubulaire en acier démontable avec barre transversale horizontale et supports en forme de C
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Panneau de fond de particules ignifuge de 19 mm d’épaisseur
- Couleur gris clair (2 motifs)
- Certifié EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Avec montants verticaux en forme de C et pieds de mise à niveau
- Capacité de charge maximale (uniformément répartie) : 400 kg
- Paillasse HPL, couleur gris pastel (2 motifs) avec intérieur noir
Spécification
750 x 1200 x 880 mm | |
Cadre en C | |
Revêtement en poudre de polyuréthane | |
Non autoclavable | |
882 lb | |
Gris clair |
Non | |
400 kg | |
Non | |
EN 13150 | |
HPL | |
Acier |