Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
Marque:  BICASA TN.1200.900.880.HPL
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Code produit. 17417413
  • 1139.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
  • Plan de travail série C-Frame
  • Structure tubulaire en acier démontable avec barre transversale horizontale et supports en forme de C
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Panneau de fond de particules ignifuge de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Certifié EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Avec montants verticaux en forme de C et pieds de mise à niveau
  • Capacité de charge maximale (uniformément répartie) : 400 kg
  • Paillasse HPL, couleur gris pastel (2 motifs) avec intérieur noir
Spécification
Spécification
900 x 1200 x 880 mm
Cadre en C
Revêtement en poudre de polyuréthane
Non autoclavable
882 lb
Gris clair
Non
400 kg
Non
EN 13150
HPL
Acier