Learn More
c-MAF Monoclonal Antibody (sym0F1), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 504.00€
Spécification
Antigène c-MAF
Clone sym0F1
Concentration 5 μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17164103
Afficher les documents
Invitrogen
61-9855-41
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17174103
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Invitrogen™
61-9855-42
100 Tests
504.00€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
c-maf is the cellular counterpart of oncogenic v-maf that belongs to the family of basic region leucine zipper domain transcription factors. The leucine-zipper domain is involved in the interaction with LRPICD. There are two forms of human c-maf mRNA, c-maf-long and c-maf-short. It is identified in the genome of the acute transforming avian retrovirus AS42. c-maf targets are IL-4 in Th2 cells, the crystalline genes in lens fiber cells, insulin gene in islet, p53 and L7 where it exerts its transcriptional role through binding to a Maf recognition element (MARE). It regulates Th2 differentiation and lineage-specific hematopoiesis. c-maf is a transcription factor for IL-10 gene expression in LPS-activated macrophages. Chromosomal aberration involving maf is found in some forms of multiple myeloma. It is expressed in myeloma cell lines and resting monocytes/macrophages.
Spécification
Spécification
c-MAF
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
17132, 4094
IgG2b κ
Affinity chromatography
MAF
sym0F1
Flow Cytometry
PE-eFluor 610
Mouse
Human, Mouse
O75444, P54843
MAF