Learn More
Motic™ Adaptateur pour caméra à montage C pour capteur à puce de microscope série BA/AE
Adaptateur pour caméra à montage C compatible avec les caméras équipées d’un capteur à puce 1/3, 2/3 ou 1/2 po. L’adaptateur pour caméra à montage C Motic™ pour capteur à puce de microscope série BA/AE s’adapte au port trinoculaire de tout microscope série BA/AE
170.00€ - 229.00€
Spécification
Type | Adaptateur de montage C |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Microscopes composés séries Motic BA210, 310, 410 et AE2000 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pouvoir grossissant | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11893400
|
Motic™
1101001901781 |
0,65X | 16,9 mm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11803410
|
Motic™
1101001901791 |
0,5X | 8,46 - 12,7 mm |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- S’adapte au port trinoculaire de tout microscope série BA ou AE :
- Choisissez un grossissement de 0,65X avec capteur à puce 2/3 po
- Choisissez un grossissement de 0,5X avec capteur à puce 1/3 ou 1/2 po
Spécification
Adaptateur de montage C | |
Microscopes composés séries Motic BA210, 310, 410 et AE2000 | |
1 de chaque |