missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myc Antibody (MYC/7150R), DyLight 405, Novus Biologicals™

Code produit 18574397 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 405
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18574397 0.1 mL, DyLight 405
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18574397 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320786V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

c-Myc Monoclonal antibody specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène c-Myc
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone MYC/7150R
Conjugué DyLight 405
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa1-200) of human c-Myc protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4609
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.