Learn More
Techsit™ Chaise basse de salle blanche ESD C-Tech
Chaise basse en vinyle antistatique ESD pour salle blanche.
Marque: Techsit™ TS8920AA
Informations supplémentaires : Poids : 15.00000kg
Description
- Chaise basse ESD en vinyle sur roulettes
- Vinyle ESD/antistatique noir - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- BS EN61340-5-1 Conductivité 104-106Ω Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
No | |
Cleanroom Seat | |
Yes | |
Yes | |
Adjustable Arms | |
Casters | |
Ergonomic | |
Vinyl | |
490 mm | |
ESD Vinyl | |
Yes | |
Vinyl |
5 Year | |
Gas Lift | |
No | |
Yes | |
16 kg | |
Yes | |
Desk Height | |
150 kg | |
Not Autoclavable | |
Steel | |
Black |