Learn More
C12orf49 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18431069 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 mg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18431069 0.05 mg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18431069 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00079794B01P
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Polyclonal Antibody
C12orf49 Polyclonal antibody specifically detects C12orf49 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène C12orf49
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS (pH 7.4)
Numéro d’ordre du gène NP_079014.1
Alias de gène chromosome 12 open reading frame 49, FLJ21415, hypothetical protein LOC79794
Espèces hôtes Mouse
Immunogène C12orf49 (NP_079014.1, 1 a.a. - 205 a.a.) full-length human protein. MVNLAAMVWRRLLRKRWVLALVFGLSLVYFLSSTFKQEERAVRDRNLLQVHDHNQPIPWKVQFNLGNSSRPSNQCRNSIQGKHLITDELGYVCERKDLLVNGCCNVNVPSTKQYCCDGCWPNGCCSAYEYCVSCCLQPNKQLLLERFLNRAAVAFQNLFMAVEDHFELCLAKCRTSSQSVQHENTYRDPIAKYCYGESPPELFPA
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.05 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79794
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG