missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C18orf21 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18658358 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18658358 25 μL 25µL
18637397 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18658358 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24944925ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

C18orf21 Polyclonal antibody specifically detects C18orf21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène C18orf21
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène Chromosome 18 Open Reading Frame 21, HBV XAg-Transactivated Protein 13, HBV X-Transactivated Gene 13 Protein, HBV X-Transactivated Protein 13, HsT3108, PNAS-124, PNAS-131, XTP13
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GQSVSTCSSKNTSKTKKHFSQLKMLLSQNESQKIPKVDFRNFLSSLKGGLL
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 83608
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.