missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1qR1/CD93 Antibody (164), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90894CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
C1qR1/CD93 Monoclonal antibody specifically detects C1qR1/CD93 in Rat samples. It is validated for ELISA
Spécification
| C1qR1/CD93 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| C1q receptor 1, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rat C1qR1/CD93 (Uniprot#: Q9ET61; Met1-Lys571). | |
| 0.1 mL | |
| B Cell Development and Differentiation Markers | |
| 22918 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 164 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu