Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures C300 Wet
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le revêtement Soft-grip assure une résistance mécanique à l’abrasion dans les applications humides
- La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un haut niveau de résistance contre les coupures
- Très flexibles avec une bonne sensibilité tactile
- Sans silicone selon les tests d’impression
Spécification
Spécification
| Coating Material | HPE |
| Couleur | Vert, Noir |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, PA, Viscose de bambou |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 10 |
| Norme EN388 | 4X42C |
| Séries | C300 Wet |