Description
- La technologie Bamboo TwinFlex™ garantit un très haut niveau de protection contre les coupures
- Le revêtement Soft-grip offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Très flexibles avec une bonne sensibilité tactile
- L’Uvex Climazone élimine efficacement l’excès de chaleur et d’humidité
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Sans silicone selon les tests d’impression
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
Spécification
Spécification
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Vert |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viscose de bambou, HPPE, PA |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 1X4XC |
| À utiliser avec (application) | Automobile, construction, manipulation du verre, logistique, entretien et traitement des tôles métalliques |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Afficher plus |