Learn More
C5b-9 Antibody (2A1), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
175.00€ - 435.00€
Spécification
| Antigène | C5b-9 |
|---|---|
| Clone | 2A1 |
| Concentration | 0.5 mg/mL |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoassay |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18397710
|
Novus Biologicals
NBP2-77377-0.025MG |
0.025 mg |
175.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18769793
|
Novus Biologicals
NBP2-77377-0.1MG |
0.1 mg |
435.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
C5b-9 Monoclonal specifically detects C5b-9 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoassay.Specifications
| C5b-9 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| PBS | |
| Rat C5b-9 | |
| Store at 4°C. |
| 2A1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoassay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| MAC, Membrane attack complex, sC5-b9, sC5b-9, TCC, Terminal complement complex | |
| IgG1 |
For Research Use Only
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction