Learn More
C5orf60 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18603439 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18603439 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18603439 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306034PE
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
C5orf60 Polyclonal specifically detects C5orf60 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène C5orf60
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PE
Dilution Western Blot
Formule PBS
Alias de gène Chromosome 5 Open Reading Frame 60, Putative Uncharacterized Protein C5orf60, Putative Uncharacterized Protein FLJ35723
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf60 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 285679
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus