Learn More
CA19-9/Sialyl Lewisa (GI Tumor Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CA19-9/Sialyl Lewisa (GI Tumor Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 346.66€
Spécification
Antigène CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-1
Clone 121SLE
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12671247
Afficher les documents
Epredia
MS-379-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12641257
Afficher les documents
Epredia
MS-379-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12601257
Afficher les documents
Epredia
MS-379-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12691247
Afficher les documents
Epredia
MS-379-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
260.00€
243.04€ / 500µL
Économisez 16.96€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12681247
Afficher les documents
Epredia
MS-379-P
1 mL Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
370.00€
346.66€ / 1mL
Économisez 23.34€
6% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12611257
Afficher les documents
Epredia
MS-379-R7
7 mL Prediluted Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mucin glycoprotein is a sialyl Lewisa structure which is synthesized from type 1 blood group precursor chains and is present in individuals expressing the Lewisa and/or Lewisb blood group antigens. In normal tissues, sialyl Lewisa antigen is present in ductal epithelium of the breast, kidney, salivary gland, and sweat glands. Its expression is greatly enhanced in serum as well as in the majority of tumor cells in gastrointestinal (GI) carcinomas, including adenocarcinomas of the stomach, intestine, and pancreas. Preoperative elevated CA19-9 levels in patients with stage I pancreatic carcinoma decrease to normal values following surgery. When used serially, CA19-9 can predict recurrence of disease prior to radiographic or clinical findings.
Host Species: Mouse
Clone: 121SLE
Isotype: IgM
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested.
Immunogen: Mucins from ovarian cyst
Molecular Weight: >400kDa
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spécification
Spécification
CA19-9/Sialyl Lewissuperscriptasuperscript (GI Tumor Marker) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgM
121SLE
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Mucins from ovarian cyst