missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAB39 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18603811 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18603811 0.02 mL 0.02mL
18657420 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18603811 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2922970.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CAB39 Polyclonal antibody specifically detects CAB39 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CAB39
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène calcium binding protein 39, calcium-binding protein 39, FLJ22682, MO25CGI-66, Protein Mo25
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-341 of human CAB39 (NP_057373.1). MPFPFGKSHKSPADIVKNLKESMAVLEKQDISDKKAEKATEEVSKNLVAMKEILYGTNEKEPQTEAVAQLAQELYNSGLLSTLVADLQLIDFEGKKDVAQIFNNILRRQIGTRTPTVEYICTQQNILFMLLKGYESPEIALNCGIMLRECIRHEPLAKIILWSEQFYDFFRYVEMSTFDIASDAFATFKDLLTRHKLLSAEFLEQHYDRFFSEYEKLLHSENYVTKRQSLKLLGELLLDRHNFTIMTKYISKPENLKLMMNLLRDKSRNIQFEAFHVFKVFVANPNKTQPILDILLKNQAKLIEFLSKFQNDRTEDEQFNDEKTYLVKQIRDLKRPAQQEA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autophagy, Cancer, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51719
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.