Learn More
Esculape Laboratoire™ Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire
114.48€ - 149.46€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Fibre de verre |
Description | Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11768423
|
Esculape Laboratoire™
8020103 |
120 x 120 cm |
114.48€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778423
|
Esculape Laboratoire™
8020104 |
180 x 120 cm |
149.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Couverture anti-feu• 100% fibre de verre
• Sans amiante
• Conforme à la norme BS EN 1869
• Température de -20°C à +100°C
• Boîtier rouge extraplat en ABS résistant aux attaques chimiques avec fixation murale et ouverture frontale
• Etiquette phosphorescente et mode d'emploi symbolisé
• Position des poignées étudiée pour une mise en place instantanée de la couverture anti-feu
• Couverture réutilisable, peut être lavée à la main
• En cas de contamination ou de dégâts importants la couverture doit être jetée
• Couverture anti feu
Spécification
Rouge | |
Fibre de verre | |
Couverture anti-feu en fibre de verre pour armoire |