Learn More
Thermo Scientific™ Système d’adoucissement en armoire WAE
Prolongez la durée de vie des membranes d’osmose inverse. Les systèmes d’adoucissement en armoire unique sont dotés d’un contrôle du temps et sont spécialement conçus pour une utilisation discontinue.
3000.00€
Spécification
Type | Système d’adoucissement de l’eau, WAE |
---|---|
Profondeur (métrique) | 450 mm |
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Débit | Stock de sel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Débit | Stock de sel | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12716208
|
Thermo Scientific™
06.1278 |
Système d’adoucissement en armoire WAE – 100 – ES | 10 m³ à 10°dH | 2,5 L/h | 75 kg |
3000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les systèmes d’adoucissement en armoire unique sont dotés d’un contrôle du temps et sont spécialement conçus pour une utilisation discontinue. Idéal pour les systèmes de purification de l’eau au point d’utilisation en laboratoire, le système d’adoucissement en armoire WAE Thermo Scientific™ est prêt à connecter, et adoucit l’eau d’alimentation avant l’alimentation d’un système d’osmose inverse. Grâce à l’élimination des ions durs tels que le calcium et le magnésium, l’eau adoucie prolonge la durée de vie de la membrane d’osmose inverse.
- Spécialement conçu pour une utilisation discontinue
- Un délai est nécessaire pour la régénération des milieux d’échange d’ions
- L’utilisateur définit une minuterie électronique pour déterminer à quel moment la régénération sera lancée automatiquement
- Les raccordements d’eau sont de type R1 in.
Informations de commande :
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions
Spécification
Système d’adoucissement de l’eau, WAE | |
450 mm |