missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CABP7 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18604862 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18604862 0.02 mL 0.02mL
18678532 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604862 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2927220.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CABP7 Polyclonal antibody specifically detects CABP7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CABP7
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène CaBP7, calcium binding protein 7, calcium-binding protein 7, CALN2, calneuron 2, Calneuron II, calneuron-2, MGC57793
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-180 of human CABP7 (NP_872333.1). PKLSTSGIPEKFHGTDFDTVFWKCDMQKLTVDELKRLLYDTFCEHLSMKDIENIIMTEEESHLGTAEECPVDVETCSNQQI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 164633
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.