missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CACNA1A Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 30067031 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30067031 100 μg 100µg
30066949 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30067031 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP330953100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

CACNA1A Polyclonal antibody specifically detects CACNA1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CACNA1A
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot : 1:400, Immunohistochemistry
Formule Phosphate buffered saline
Alias de gène APCA, BI, brain calcium channel 1, Brain calcium channel I, CACH4, CACN3, CACNL1A4CAV2.1, calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide, Calcium channel, L type, alpha-1 polypeptide isoform 4, calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit, Cav2.1, EA2, FHM, HPCA, MHP, MHP1, SCA6, voltage-dependent P/Q-type calcium channel subunit alpha-1A, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav2.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide derived from the rat CACNA1A conjugated to KLH
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 773
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.