missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNA1G Antibody (S178A-9), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Code produit 18489002 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18489002 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18489002 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259322JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CACNA1G Monoclonal antibody specifically detects CACNA1G in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CACNA1G
Applications Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone S178A-9
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G subunit, cav3.1c, KIAA1123, voltage-dependent calcium channel alpha 1G subunit, voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1G, voltage-dependent, alpha 1G subunit, voltage-dependent, T type, alpha-1G subunit
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Fusion protein amino acids 2052-2172 (cytoplasmic C-terminus) of mouse Cav3.1
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8913
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.