Learn More
Beskrivelse
CACNA1I Polyclonal antibody specifically detects CACNA1I in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | CACNA1I |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot : 5-10 μg/mL |
| Formule | Phosphate buffered saline |
| Alias de gène | Ca(v)3.3, calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1I subunit, voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1I, voltage-dependent, alpha 1I subunit, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Rabbits were immunized with a synthetic peptide derived from the rat CACNA1I conjugated to KLH |
| Méthode de purification | Ammonium sulfate precipitation |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?