Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum déviées pour éviter le carottage
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
Marque: Cadence Science™ 4176
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
pulliAiguilles en acier inox avec septa déviés pour éviter le carottage/liliPour une pénétration avec septa déviés pour éviter le carottage et des bouchons en caoutchouc impliquant des composés sensibles à l’air et pyrophoriques/li/ul/pSpécification
Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable (tube) | |
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire | |
6 in | |
12 Aiguilles |
22 G | |
Septum non perforant dévié | |
Aiguille de pénétration | |
Extrémité déviée |