Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum déviées pour éviter le carottage
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
Marque:  Cadence Science™ 4195
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Code produit. 11785975
  • 307.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
  • Aiguilles de pénétration avec septum dévié pour éviter le carottage
  • Pour une pénétration sans carottage des septa et des bouchons en caoutchouc impliquant des composés sensibles à l’air et pyrophoriques
Spécification
Spécification
Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable (tube)
Utilisation en chromatographie en phase gazeuse et dans les procédures de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
6 po
12 Aiguilles
18 G
Septum non perforant dévié
Aiguille de pénétration
Extrémité déviée