Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum anti-carottage
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
Marque:  Cadence Science™ 9865
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.18988kg
Code produit. 11776844
  • 1330.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
  • Embase en acier inox Micro-Mate 316
  • Tubes en acier inox 316
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (embase)
Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi
Aiguille de pénétration
305 mm
20 G
12 po
12 Aiguilles
Extrémité déviée