Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pénétration de septum anti-carottage
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
1330.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi |
---|---|
Type de produit | Aiguille de pénétration |
Quantité | 12 Aiguilles |
Type de pointe d’aiguille | Extrémité déviée |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (impériale) de l’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11726834
|
Cadence Science™
9862 |
20 G | 1 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11796844
|
Cadence Science™
9861 |
18 G | 12 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11786844
|
Cadence Science™
9860 |
18 G | 6 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11736834
|
Cadence Science™
9863 |
20 G | 6 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11766844
|
Cadence Science™
9864 |
20 G | 8 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11776844
|
Cadence Science™
9865 |
20 G | 12 po |
1330.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les aiguilles permettent une pénétration plus facile et minimisent le carottage et le suivi
- Embase en acier inox Micro-Mate 316
- Tubes en acier inox 316
Specifications
Pour une pénétration plus facile et minimiser le carottage et le suivi | |
Aiguille de pénétration | |
12 Aiguilles | |
Extrémité déviée |