Learn More
Cadherin-16 Antibody (CDH16/1071), FITC, R&D Systems™
Code produit 18610326 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610326 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610326 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247745F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    555.45€ / 0.1mL
    Économisez 75.72€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Cadherin-16
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CDH16/1071
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Cadherin-16 protein (Uniprot: O75309)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1014
Espèces cibles Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus