missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadherin-16 Antibody (CDH16/7027R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14213PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Cadherin-16 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin | |
| Recombinant human full-length Cadherin-16 protein (Uniprot: O75309 ) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CDH16/7027R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1014 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu