Learn More
Carboxypeptidase M Antibody, R&D Systems™
Code produit 18601286 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601286 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601286 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Carboxypeptidase M
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:1000-1:2000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carboxypeptidase M (Accession#: NP_938079.1; Met 1-His 422)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1368
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus