Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10000080
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Nitrate de calcium tétrahydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 132°C
Point de fusion 45°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Forme physique Cristallin solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 236.15g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique