Learn More
Influenza B Hemagglutinin Antibody (10H6C8G4), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18601357 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601357 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601357 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306569B
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Influenza B Hemagglutinin Monoclonal specifically detects Influenza B Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Influenza B Hemagglutinin
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 10H6C8G4
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, ELISA
Formule PBS
Alias de gène B1AG46
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinantInfluenza B Hemagglutinin (ACA33493.1; Met 1-Ala 555).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus