Learn More
Calcium, technique, métal, granulaire, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Description
Ca, numéro CAS-7440-70-2, 100 g, 1 484°C, gris, 40,07 g/mol, 845°C, 85314, pot de poudre en plastique, solide
Spécification
Point d’ébullition | 1484°C |
Point de fusion | 845°C |
Couleur | Gris |
pH | 14 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 40.07g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium
- Dangers
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.