Learn More
Socorex™ Macropipette à piston en acier inox Calibra Digital 832
Macropipette numérique précise sur le plan mécanique, robuste et fiable, conçue avec un système de réglage de double came. La macropipette à piston en acier inox Socorex™ Calibra Digital 832 garantit une stabilité d’étalonnage à long terme et élimine les réglages fastidieux du volume.
Marque: Socorex™ 832.02
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Includes: Certificat d’étalonnage
Description
- Réglage instantané du volume sans bobinage
- Performances inégalées et stabilité de l’étalonnage
- Construction robuste et durable
- Résistance aux chocs, à la chaleur, aux produits chimiques et aux UV
- Étalonnage par l’utilisateur fiable
- Autoclavables à 121°C/250°F entièrement assemblés
- Chaque instrument porte son propre numéro de série et passe avec succès un contrôle strict des performances attesté par un certificat de CQ individuel
- Garantie : trois ans
Spécification
<0.5 to 0.2% | |
Autoclavable | |
Calibra™ | |
0.2 to 2 mL |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). | |
1 | |
Macropipette | |
1 Each |