Learn More
Endecotts™ Étalons de tamisage
À utiliser pour l’étalonnage des tamis en fil tissé. Tous les échantillons de référence fournis par Endecotts sont fournis avec un certificat d’étalonnage et sont entièrement traçables aux étalons nationaux
Marque: Endecotts™ ZSICSA-1.18
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Étalonne les tamis à une précision de ±1 μm
- Les microsphères en verre sodocalcique traversent toute la surface du tamis et passent par chaque ouverture.
- Traçables au National Physical Laboratory de Londres
- Les étalons comprennent un tableau d’étalonnage.
Specifications
Bille d’étalonnage de maille | |
Tamis | |
1,18 mm |
Verre sodocalcique | |
3/paquet |