Learn More
Endecotts™ Étalons de tamisage
À utiliser pour l’étalonnage des tamis en fil tissé. Tous les échantillons de référence fournis par Endecotts sont fournis avec un certificat d’étalonnage et sont entièrement traçables aux étalons nationaux
228.00€ - 441.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Tamis |
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11924305
|
Endecotts™
ZSICSA-.212 |
212 μm |
241.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914315
|
Endecotts™
ZSICSA-1.18 |
1,18 mm |
293.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904465
|
Endecotts™
ZSICSA-2.36 |
2,36 mm |
441.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964305
|
Endecotts™
ZSICSA-.500 |
500 μm |
228.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954295
|
Endecotts™
ZSICSA-.053 |
53 μm |
241.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934305
|
Endecotts™
ZSICSA-.250 |
250 μm |
228.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944305
|
Endecotts™
ZSICSA-.300 |
300 μm |
228.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Étalonne les tamis à une précision de ±1 μm
- Les microsphères en verre sodocalcique traversent toute la surface du tamis et passent par chaque ouverture.
- Traçables au National Physical Laboratory de Londres
- Les étalons comprennent un tableau d’étalonnage.
Spécification
Verre sodocalcique | |
Tamis |