missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calnexin Antibody (CANX/1543), PE, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-79835PE

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 18620041

  • 748.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Calnexin Monoclonal antibody specifically detects Calnexin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Calnexin
Monoclonal
PE
calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90
Recombinant N-terminal fragment of human Calnexin protein (around aa 1-300) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P27824)
0.1 mL
ER Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Sensory Systems, Unfolded Protein Response, Vision
821
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
CANX/1543
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis