Learn More
Calpain 3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | Calpain 3 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18646901
|
Novus Biologicals
NBP2-92403-0.02ml |
0.02 mL |
196.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18626110
|
Novus Biologicals
NBP2-92403-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calpain 3 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| Calpain 3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 825 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| calpain 3, (p94), Calpain L3, Calpain p94, calpain, large polypeptide L3, calpain-3, CANP 3, CANP3MGC4403, CANPL3, EC 3.4.22, EC 3.4.22.54, LGMD2, LGMD2A, MGC10767, MGC11121, MGC14344, Muscle-specific calcium-activated neutral protease 3, muscle-specific calcium-activated neutral protease 3 large subunit, NCL1, nCL-1large [catalytic] subunit, New calpain 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 70-309 of human CAPN3 (NP_775111.1). EEVENTISVDRPVKKKKTKPIIFVSDRANSNKELGVDQESEEGKGKTSPDKQKQSPQPQPGSSDQESEEQQQFRNIFKQIAGDDMEICADELKKVLNTVVNKHKDLKTHGFTLESCRSMIALMDTDGSGKLNLQEFHHLWNKIKAWQKIFKHYDTDQSGTINSYEMRNAVNDAGFHLNNQLYDIITMRYADKHMNIDFDSFICCFVRLEGMFRAFHAFDKDGDGIIKLNVLEWLQLTMYA | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |