Learn More
Calponin 1 Antibody (CNN1/832), PE, Novus Biologicals™
Code produit 18620416 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620416 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620416 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247757PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    544.95€ / 0.1mL
    Économisez 86.22€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Calponin 1 Monoclonal antibody specifically detects Calponin 1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Calponin 1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CNN1/832
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène Basic calponin, calponin 1, basic, smooth muscle, Calponin H1, smooth muscle, calponins, basic, Sm-Calp, SMCCcalponin-1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Calponin 1 protein (Uniprot: P51911)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1264
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ