missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calretinin Antibody (CALB2/2602), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08323H
521.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| Calretinin | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR | |
| Recombinant human Calretinin protein fragment (around aa23-242) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P22676) | |
| 100 μg | |
| Cellular Markers | |
| 794 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| CALB2/2602 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu