Learn More
Calretinin Mouse anti-Human, Clone: CALB2/2602, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
271.00€
Spécification
Antigène Calretinin
Clone CALB2/2602
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18338142
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07365-20UG
20 μg
271.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Calretinin Monoclonal specifically detects Calretinin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spécification
Spécification
Calretinin
0.2 mg/ml
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Cellular Markers, Phospho Specific
10 mM PBS with 0.05% BSA
794
IgG1 κ
Protein A purified
CALB2/2602
Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR
Recombinant human Calretinin (Calbindin 2) protein fragment (around aa23-242) (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C.