Learn More
Calsequestrin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène Calsequestrin 2
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16885695
Afficher les documents
Proteintech
27560-1-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16875695
Afficher les documents
Proteintech
27560-1-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Calsequestrin 2 (CASQ2) specifies the cardiac muscle family member of the calsequestrin family. Calsequestrin is localized to the sarcoplasmic reticulum in cardiac and slow skeletal muscle cells. CASQ2 is an important component of calcium handling as a calcium storage protein in the sarcoplasmic reticulum (SR), playing an important role in the regulation of the cardiac ryanodine receptor (RyR2)-mediated calcium release and SR calcium release refractoriness. Mutations in CASQ2 cause stress-induced polymorphic ventricular tachycardia, also referred to as catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia 2 (CPVT2), a disease characterized by bidirectional ventricular tachycardia that may lead to cardiac arrest. .
Spécification
Spécification
Calsequestrin 2
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O09161, O14958
12373, 845
Calsequestrin 2 Fusion Protein Ag26412
Primary
-20°C
CASQ2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Calsequestrin 2, CASQ2, PDIB2
Casq2
IgG
Antigen Affinity Chromatography