Learn More
Calsyntenin-1 Antibody (S07-8H2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Spécification
Antigène Calsyntenin-1
Clone S07-8H2
Concentration 0.3 mg/mL
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18648963
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-19850-100ul
100 μg
645.00€
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18637393
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-19850-50ul
50 μg
421.00€
50µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Calsyntenin-1 Monoclonal antibody specifically detects Calsyntenin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
Calsyntenin-1
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
alcadein alpha 1, Alcadein-alpha, ALC-ALPHA, alcalpha1, alcalpha2, Alzheimer-related cadherin-like protein, cadherin-related family member 12, calsyntenin 1, calsyntenin-1, CDHR12, CS1, CSTN1, FLJ32258, KIAA0911alcadein-alpha, Non-classical cadherin XB31alpha, non-classical cadherin XB31alpha1, PIK3CD, XB31alpha
A synthetic peptide of human Calsyntenin-1 (Uniprot # O94985)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S07-8H2
Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Monoclonal
Purified
RUO
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
22883
IgG
Affinity purified